주요 문서
77696
Supelco
L-Kynurenine
analytical standard
동의어(들):
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
208.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)