주요 문서
77655
Supelco
4-Chlororesorcinol
analytical standard
동의어(들):
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChI key
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
248.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
120 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)