72971
Oxydemeton-methyl Metabolite
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
Demeton-S-methyl sulfoxide, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, Demeton-S-methyl sulfoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H15O4PS2
CAS Number:
Molecular Weight:
246.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
일반 설명
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
애플리케이션
Metabolite for food testing
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.