주요 문서
72820
Supelco
Methyl-p-benzoquinone
analytical standard
동의어(들):
p-Toluquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(=O)2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
Beilstein:
471387
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0 % (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
66-67 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)