주요 문서
72689
Supelco
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octane
analytical standard
동의어(들):
Dihydro-7a-ethyloxazolo[3,4-c]oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
143.18
Beilstein:
105946
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
75 °C/10 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79.4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)