Key Documents
72513
Supelco
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H17N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
323.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
96-98 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
InChI key
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)