주요 문서
69334
Supelco
(2,2-Dimethyl-3-methylsulfonyloxypropyl) methanesulfonate
analytical standard
동의어(들):
Neopentyl glycol dimethylsulfate, 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
260.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
69-74 °C
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
InChI key
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)