주요 문서
69131
Supelco
Diethyl sebacate
analytical standard
동의어(들):
Decanedioic acid 1,10-diethyl ester, NSC 8911, Sebacic acid diethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCO(CH2)8COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
258.35
Beilstein:
1790779
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)