주요 문서
67661
Supelco
N-Nitrosoethylisopropylamine
analytical standard
동의어(들):
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.05
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.6 °F - (calculated)
Flash Point (°C)
65.9 °C - (calculated)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)