product name
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 3.4 μm particle size
material
stainless steel hardware (column)
Agency
suitable for USP L1
설명
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped
분석물 화학적 분류
proteins
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
라벨링 범위
1% carbon loading
파라미터
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
표면적
~15 m2/g
기질
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
3.4 μm
공극 크기
3.4 μm particle size
400 Å
작동 pH
1-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BIOshell 400 Å Protein C18 columns contain 3.4 μm advanced Fused-Core® particles with 400 Å pores that are specifically engineered to provide efficient separation of larger proteins. These columns offer maximum hydrophobicity for resolving tricky hydrophilic and PEGylated proteins. The 3.4 μm Fused-Core particles allow a shorter analysis time yet similar back pressure to fully porous 1.7 μm, 300 Å fully porous C18 particles. These columns can be operated long term at pressures up to 9000 psi (600 bar), temperatures up to 90 °C, and within the pH range of 1 to 9.
법적 정보
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
가아드 컬럼
관련 제품
항체
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)