주요 문서
63340-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
동의어(들):
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
material
stainless steel hardware
Quality Level
Agency
suitable for USP L26
설명
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped
포장
pkg of 1 unit
라벨링 범위
0.6% carbon loading
파라미터
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
컬럼 길이 × I.D.
5 cm × 1 mm
표면적
22 m2/g
기질
spherical silica particle platform
기질 활성군
C4 (butyl) phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
1000 Å
operating pH range
2-9
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BIOshell IgG 1000Å C4 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000Å) Fused-Core® particle design. The Fused-Core particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5-micron thin porous shell and the small overall particle size of 2.7-microns. The densely bonded, extensively endcapped dimethylbutyl stationary phase of BIOshell IgG 1000Å C4 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.
법적 정보
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)