포장
pkg of 25 g
크기
75 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The equipment needed to perform post-column reactions can be relatively simple. These components (acid-washed/silanized) enable easy and economic construction of desired systems. For small peak volumes, the use of a column (5 cm x 4.6 mm) filled with 75 μm beads is recommended.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.