주요 문서
58063
Reservoir for Filtration Apparatus 1
volume 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
용적
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement glass reservoir for Supelco® mobile phase filtration apparatus 1.
Reservoir for Filtration Apparatus 1(volume 250 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)