주요 문서
58068
Tapered Funnel Base
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
일반 설명
Tapered Funnel Base is used as a replacement part for Supelco solvent filtration apparatus 2.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)