주요 문서
57477
RheFlex® PEEK Fittings
Fitting set, 1/8 in. tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
포장
pkg of 1 ea
피팅
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
호환성
1/8 in. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)