material
PEEK unit
포장
pkg of 10
제조업체/상표
Upchurch Scientific, Inc F301X
I.D.
0.0625 in. (1.5875 mm)
피팅
1/4-28 nut and ferrule
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The one-piece fitting, 55067-U, is convenient to use because the ferrule will not stick in a receiving port and can be easliy found if dropped onto the floor. The two-piece fitting features a separate ferrule so you can replace just the ferrule instead of the entire unit. The Upchurch PEEK Fingertight fittings are for use with 1/16″ O.D. tubing and can be used to 6,000 psi (420 kg/cm2).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.