material
stainless steel
호환성
for use with ASI Micro Mixer Cartridge
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Micro-Mixer Static Mixer (2 - 25 μL, housing, In-Line) is an accessory for use with ASI Micro Mixer Cartridge, used for HPLC and post-column derivatization. “Inline” refers to a single line going into the mixer housing. It is mainly used when additional mixing is needed in a single flow-path.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.