주요 문서
54005-U
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
동의어(들):
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit
polypropylene hardware
Quality Level
구성
bed wt., 1 g
포장
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
Matrix
magnesium silicate base material
기질 활성군
Florisil phase
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)