Key Documents
509779
SGE Microvolume Syringe for Rheodyne® and Valco® Valves, Fixed Needle
5F-LC, volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22 ga
특징
Fixed needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 001301
니들 길이 × O.D.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
용적
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)