주요 문서
509450
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
50F-LL-GT, volume 50 μL, needle size (not included)
동의어(들):
SYRINGE SGE 50UL, LUER LOCK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
glass syringe
니들 크기
(not included)
특징
Fixed Luer Lock
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 004230
용적
50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SGE gas tight syringe without a needle, Model: 50F-LL-GT (volume 50 μL)
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5094504061833037607