주요 문서
26272
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
23 ga
설명
NLL-7/23
특징
point style 2
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SGE 39807
니들 길이 × O.D.
70 mm × 0.63 mm
피팅
luer lock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SGE Needles for luer lock syringes (needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2) are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)