주요 문서
508578
Supelco
Septa, 20mm Chlorobutyl Rubber/PTFE, 52 Durometer, pk 100
PTFE/rubber (chlorobutyl), diam. × thickness 20 mm × 0.150 in., hardness 52 (Durometer: shore A)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE/rubber (chlorobutyl)
경도
52 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Chromacol 20-CBT3B
O.D.
20 mm
직경 × 두께
20 mm × 0.150 in.
일반 설명
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)