주요 문서
501743
Supelco
Carbon Monoxide (7%), Carbon Dioxide (15%), Oxygen (4%), and Methane (4.5%).
In in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
analytical standard
양식
gas
포장
cylinder of 14 L
제조업체/상표
Scott Gas T237-14
재고 정보
not available in Canada, EU
농도
In in nitrogen
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
multi-component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석물
설명
    Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
    Carbon monoxide 7 % (w/w)
    Methane 4.5 % (w/w)
    Oxygen > 4 % (w/w)
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)