주요 문서
500623
Supelco
ASTM® D5442 Qualitative Retention Time Mix
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
analytical standard
Agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
품질
Used to establish retention time from C12 - C60
포장
pkg of 500 mg
농도
6.25 % (w/w) each component
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
2-30°C
관련 카테고리
일반 설명
ANALYSIS OF PETROLEUM Waxes BY GC - Qualitative and quantitative mixes of n-paraffins are used for determining column resolution, retention times, and response factors.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
분석물
설명
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    모두 보기 (15)
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1