추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
EPA 8010
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 1 mL
농도
2000 μg/mL each component in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Bromoform
Carbon tetrachloride
Chloroform
Dibromomethane
1,1-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloropropane
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
1,2,3-Trichloropropane
모두 보기 (14)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.