추천 제품
Grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 5 × 1 mL
농도
1000 μg/mL in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
JMHW VOC Mix has been used as an analytical reference standard for the quantification of volatile organic compounds in residential buildings using gas chromatography coupled to mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석물
설명
Benzene
Bromodichloromethane
Bromoform
Carbon tetrachloride
Chloroform
Dibromochloromethane
1,4-Dichlorobenzene
1,2-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
cis-1,2-Dichloroethylene
trans-1,2-Dichloroethylene
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropene
trans-1,3-Dichloropropene
Tetrachloroethylene
Toluene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
o-Xylene
m-Xylene
p-Xylene
모두 보기 (23)
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.