주요 문서
44088-U
Supelco
γ-BHC (Lindane)
0.1 μg/mL in hexane, PESTANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 mL
농도
0.1 μg/mL in hexane
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-26.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)