About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H17Cl2N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
326.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
품질
E-Isomer
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
mp
152-158 °C
형식
neat
SMILES string
OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CC=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+
InChI key
FBOUIAKEJMZPQG-AWNIVKPZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.