주요 문서
29621-U
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel needle
니들 크기
23 ga
설명
color (dark orange)
특징
needle type R (removable needle)
point style 1
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 002902
니들 길이
42 mm
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)