주요 문서
24419
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
동의어(들):
SYRINGE SGE 10R-S-0.63
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23 ga
특징
Syringe barrel color-coded dark orange for easy volume identification
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 002898
니들 길이
42 mm
용적
10 μL
호환성
for use with Shimadzu
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autosampler allows introduction of samples from vials into LC or GC systems. It generally includes motorized sample syringes which help in drawing the samples from vial. The use of autosampler and syringe can remove human error and increase accuracy/precision of the injection.
법적 정보
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)