material
PTFE/rubber septum
aluminum seal
amber glass vial
설명
unassembled
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 11 mm
호환성
for use with Agilent/HP 1050/1090, 1100, 7673A (Series I, II)
for use with CTC LC PAL, GC PAL
for use with Hitachi
for use with PerkinElmer Autosystem, Clarus 500, PE ISS-100, 200, Integral 4000, Series 200
for use with Shimadzu GC and LC Autosamplers
for use with Spark Marathon, MIdas, Triathlon
for use with Thermo Fisher HPLC Spectra, GC TRACE, AS3000, AI3000, AS3500
for use with Varian GC Autosamplers (8000, 8100, 8200, 8400, 8410), LC Autosamplers (9090, 9095, Marathon)
for use with Waters Alliance
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
기타 정보
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.