주요 문서
27278
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
material
red PTFE/white silicone
포장
pkg of 1000 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
10 mm
직경 × 두께
10 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)