주요 문서
27279
Supelco
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 10 mm × 0.040 in., pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
red PTFE/white silicone (with slit)
설명
septum type: PTFE/silicone with slit
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
10 mm
직경 × 두께
10 mm × 0.040 in.
호환성
for use with 2 mL vial - large opening
for use with hole cap, 10/425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • PTFE/Silicone vial septa are available with a slit which provides a secure seal and also allows for easy penetration of the autosampler needle.
  • For use with most organic solvents. Even though the PTFE is pierced, septa will still have the silicone compatibility.
기타 정보
27279 --> material nos. 27279 (100pk) & 27280-U (1000pk).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)