주요 문서
27108
Supelco
Vial crimp seals with PTFE/silicone/PTFE septa
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, silver aluminum seal, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
material
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
특징
closure type crimp seal
포장
pkg of 100 ea
씰 직경
11 mm
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)