주요 문서
27102-U
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
동의어(들):
11 mm PTFE/Rubber Cap Seals
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
특징
closure type crimp seal
포장
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
직경 × 두께
11 mm × 1.0 mm
개방부
4.8 mm
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)