material
clear glass vial (with marking spot)
특징
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crimp top vials, which require an 11mm seal, are available in a variety of styles. These vials have a solid glass finish and are available with a 4.6 or 6.0mm ID opening. The larger opening increases the target area for needle penetration. The crimp seals for these vials are available in a variety of colors.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.