주요 문서
27038-U
Supelco
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 3 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 20 mm × 47 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
styrene-butadiene septum
특징
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
포장
pkg of 12 ea
O.D. × H
20 mm × 47 mm
용적
3 mL
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Micro Reaction Vessel of volume 3 mL is cone shaped for easy removal of small samples.
  • Constructed of heavy wall borosilicate glass.
  • Supplied with black phenolic solid top cap.
  • Can be autoclaved or centrifuged.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)