주요 문서
26703
Hamilton® syringe, 600 series
62RNR, volume 5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
동의어(들):
Hamilton® Syringe 65RNR, 5UL 22S GA, 2IN, PT#3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22s ga
설명
Microliter
특징
removable needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 87943
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
5 μL
호환성
for use with Rheodyne
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 600 series syringes [62RNR, volume 5 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)] are ideal for dispensing volumes from 0.25 μL up to 5 μL and is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)