주요 문서
24437
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, N10-5, needle size 26 ga
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26 ga
설명
replacement needles
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SGE 037110
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)