주요 문서
24412
SGE Guided Plunger syringes
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
동의어(들):
SYRINGE SGE 5RGP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26 ga
특징
removable needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 001450
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.47 mm
용적
5 μL
호환성
for use with SGE 5R-GP
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Extended barrel guides plunger during injection.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)