주요 문서
23989
Supelco
Economy Water Vapor Trap Refill
pkg of ~475 cc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
일반 설명
Blend of Molecular Sieve 13X and Molecular Sieve 4A with indicating capability.
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)