주요 문서
23797
Supelco
Supeltex M-2 Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
특징
ferrule type double-tapered
포장
pkg of 2 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
I.D.
0.4 mm
호환성
0.10-0.25 mm to like I.D. column
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)