주요 문서
22562
Supelco
Methane (99.0%)
99.0%, cylinder of 14 L, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
analytical standard
분석
99.0%
양식
gas
포장
cylinder of 14 L
제조업체/상표
Scott Gas T109-14
재고 정보
not available in Canada, EU
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
관련 카테고리
일반 설명
Specifications:
Contents
: 14 liters
Pressure: 240 psig
Outlet fitting: CGA-160-1/8 inch, NPT F
Weight: 1.5 lb.
Dimensions
: 3 x 11 inches
D.O.T. specifications: 4B240
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
호환 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-188 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/methane#section=GC-MS
National Institutes of Health Bulletin null