추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
양식
gas
포장
cylinder of 14 L
제조업체/상표
Scott Gas T218-14
재고 정보
available only in USA
not available in Canada
농도
1% each component in nitrogen
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
특징 및 장점
- Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen, Methane and Oxygen, 1% each component in nitrogen is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is included.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
분석물
설명
Carbon monoxide
Hydrogen
Methane
Oxygen
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.