포장
pkg of 2 ea
일반 설명
These stainless steel adapters enable you to use general purpose and other 1/16 in. compression ferrules in Agilent GCs. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.