주요 문서
22509
Supelco
Supelco Ferrule Nut Adapter (fits Agilent injectors and non-MS detectors), knurled fingertight version
pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
포장
pkg of 2 ea
일반 설명
These stainless steel adapters enable you to use general purpose and other 1/16 in. compression ferrules in Agilent GCs. Knurled head allows tightening with fingers, eliminating the need to locate the proper wrench.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)