주요 문서
20627
Supelco
GR-2 Septa
pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
포장
pkg of 1000 ea
직경
9.5 mm ( 3/8 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Septum is a very important component of syringe injection system. They are usually fabricated from elastomeric, self-sealing materials such as silicone rubber, neoprene or fluoroelastomers. It is suitable to conveniently introducing the sample without causing the system to leak. Improper septa decomposes under the high-temperature conditions of capillary inlets causing baseline disruption and ghost peaks in a chromatogram.
These low cost gray silicone rubber septa are designed for routine, isothermal use. For use with 50 °C to 200 °C inlet temperature.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 472-472 (2004)
R.L. Grob, M.A. Kaiser
Environmental Problem Solving Using Gas and Liquid Chromatography, 166-166 (2000)