주요 문서
20418
Supelco
Three Layer Disc Septa
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.), pack of 12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
포장
pack of 12
제조업체/상표
Hamilton 76006
기술
gas chromatography (GC): suitable
직경
12.5 mm ( 1/2 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These septa feature a soft inner layer of silicone rubber sandwiched between hard outside layers. For use with GC inlet temperatures up to 200 °C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)