주요 문서
20437-U
Supelco
Plastic Column Cap
for use with 1/8 in. O.D. columns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
SB.54
포장
pkg of 100 ea
피팅
female cap for 1/8 in. O.D. column (slip-on)
호환성
for use with 1/8 in. O.D. columns
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These plastic caps will easily slip over the ends of packed GC columns to protect them during storage.
애플리케이션
Plastic column cup maybe used to close the immunoaffinity chromatography column used for separating cross-linked protein complexes adhering to P1 protein of Mycoplasma pneumonia.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
G Layh-Schmitt et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 3), 741-747 (2000-04-04)
Adherence of Mycoplasma pneumoniae to host cells requires several mycoplasmal membrane proteins and cytoskeleton-like proteins in addition to the adhesin P1, a transmembrane protein of 170 kDa. To analyse interactions of the P1 adhesin with other membrane proteins or with