주요 문서
15868
Supelco
Suberoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H27NO6 · xLi+
CAS Number:
Molecular Weight:
317.38 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥93.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]0.1/D -18.0±2.0° in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
InChI key
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)